Merck
95754
Sigma-Aldrich
聚山梨酯 60
tested according to Ph. Eur.
别名:
吐温 60
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.21
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
應用
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)