Key Documents
86501
Supelco
用于 Grob 方法中非极性毛细管柱的测试混标 2
suitable for GC, ready-to-use
别名:
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D(−)-2,3-丁二醇、癸烷、二环己胺、2,6-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯酚、2-乙基己酸、癸酸甲酯、月桂酸甲酯、十一酸甲酯、1-辛醇和十二烷在己烷和二氯甲烷中的混合物
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
用于非极性玻璃毛细管柱全面标准化质量测试的混合物
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)