應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Yersinia spp.
應用
推荐用于选择性分离小肠结肠炎耶氏菌的抗生素添加剂。
成分
(每瓶足够用于 500mL 培养基)
头孢磺啶 7.5mg,三氯生 2mg,新生霉素 1.25mg
头孢磺啶 7.5mg,三氯生 2mg,新生霉素 1.25mg
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves