Merck
72994
Supelco
新黄质
analytical standard
别名:
(3S, 3′S, 5 R, 5′R, 6 R, 6′S, 9′-顺式)-6,7-二脱氢-5′, 6′-环氧-5′, 6′-二氢-β, β-胡萝卜素-3,3′,5 (6 H)-三醇, 9′-顺式-新黄质
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56O4
CAS号:
分子量:
600.87
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI 密鑰
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
新黄质属于类胡萝卜素。它是一种变应原叶黄素,是植物激素脱落酸的前体,脱落酸是绿色植物中类胡萝卜素合成的最终产物。
應用
新黄质可作为参考标准品,用于通过高效液相色谱联用二极管阵列检测器(HPLC-DAD)和质谱测定水果中的分析物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Identification of neoxanthin synthase as a carotenoid cyclase paralog.
Bouvier F, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(21), 6346-6352 (2000)