產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1COCC(F)(F)F)C(=O)C2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
IUQAXCIUEPFPSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环磺酮是 β-三酮类除草剂,在字段玉米出苗后早期到中期用于控制草和阔叶杂草。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
通过快速、简便、廉价、有效、耐用且安全的 (QuEchERS) 提取方法和分散液-液微萃取 (DLLME) 后采用高效液相色谱 (HPLC) 二极管阵列检测器 (DAD) 进行分析, 蜜蜂采用改良 QuEchERS 萃取后采用 LC 和气相色谱 (GC) 结合串联质谱 (MS/MS) 进行分析, 食品样品采用超高效液相色谱 (UHPLC) 和四极杆飞行时间质谱 (QTOFMS) 结合电喷雾离子化 进行分析,植物组织以及水样采用 DLLME、基质固相分散 (MSPD) 和固相萃取 (SPE) 结合 HPLC-DAD 进行分析,环磺酮可作为引用番茄中环磺酮测定的参考标准。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Eyes,Liver,Kidney
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves