Merck
253049
Sigma-Aldrich
钾碱
别名:
硫化钾, 碳酸钾, 草碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2SO4/(K2Sx)2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀
chunks
lumps
品質等級
成份
sulfide, ≥12.8%
SMILES 字串
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
應用
硫酸钾可用于制备 N-取代的亚硫酰胺,例如(+)-(S)-亚硫基-α-甲基丁酰胺,(+)-(S)-(亚硫代甲酰基)吗啉和(S)-N-甲基硫代-α-甲基丁酰胺。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)