等級
ACS reagent
品質等級
形狀
crystalline powder
powder or crystals
技術
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
溶解度
water: 0.1%, clear to very slightly hazy
λmax
392 nm
615 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥35000 at 614-618 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES 字串
CC1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(C)C)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2C)Br)C(C)C)C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)[O-].[Na+]
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI 密鑰
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看