Merck
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
技術
LPLC: suitable
表面積
450 m2/g
損耗
~65% loss on drying, 110 °C
基質
styrene/divinylbenzene
基質活性組
polymer
粒徑
20-60 mesh
350-600 μm
孔徑
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
非离子型大网格树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子吸附与解吸;通常用于等度条件下。
應用
用于下列疏水化合物的聚合物吸附剂:抗生素、维生素、氨基酸、酶;也可用于下列物质的提纯:镓、变绿黏球菌素、磷酸以及核黄素盐。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3