Merck
05419
Supelco
锗ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过 https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
锗ICP标准可以作为一种锗同位素组成测定的校正标准用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定硫化物矿物中的硫化物。
分析報告
含1g/L Ge的2%硝酸溶液(含HD痕量),采用高纯度金属Ge、HNO 3 和水制备
其他說明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Jianwei Zhou et al.
Veterinary research, 52(1), 4-4 (2021-01-09)
The transport of circovirus capsid protein into nucleus is essential for viral replication in infected cell. However, the role of nucleolar shuttle proteins during porcine circovirus 3 capsid protein (PCV3 Cap) import is still not understood. Here, we report a