Merck
04078
Sigma-Aldrich
过氧化脲
powder, 15-17% active oxygen basis
别名:
尿素过氧化氢, 过氧化脲, 过氧化脲 水合物, 过脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CO(NH2)2 · H2O2
CAS号:
分子量:
94.07
Beilstein:
3680414
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質等級
形狀
powder
成份
active oxygen, 15-17%
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
85-90 °C (dec.)
90-93 °C (lit.)
SMILES 字串
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI 密鑰
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过氧化氢–尿素加合物是由等量的过氧化氢(H2O2)和尿素(CO(NH2)2)组成的化合物。UHP,也称为过氧化脲,在工业上作为过氧化氢的固体来源生产,用于漂白、消毒和氧化反应。
應用
作为过氧化物来源发生固态分解的反应物
用作氧化剂的反应物
过氧化氢–尿素加合物用作氧化剂。
特點和優勢
过氧化氢–尿素(HPU)加合物
  • 便宜的
  • 市场上可买到的
  • 稳定的固体。
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly efficient epoxidation of propylene to propylene oxide over TS-1 using urea+ hydrogen peroxide as oxidizing agent
Cheng W, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 255(2) , 343-346 (2008)
Small-Scale Detonation of Industrial Urea-Hydrogen Peroxide (UHP )
Halleux F, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 47(2), e202100250-e202100250 (2022)
T. Michel, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 340, 9-14 (2011)
N. O. Mahmoodi, et al.,
Synthetic Communications, 40, 3181-3185 (2010)
Solvent, metal and halogen-free synthesis of sulfoxides by using a recoverable heterogeneous urea-hydrogen peroxide silica-based oxidative catalytic system
Azizi M, et al.
Catalysis Communications, 100, 62-65 (2017)