Key Documents
YT30142HW
Millipore
有害废物过滤系统,142 mm
USEPA EP Toxicity Test & Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).
别名:
Waste filtration system
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
材料
316 stainless steel
PTFE seal
aluminum leg(s)
molded polypropylene handwheel(s)
品質等級
參數
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
42.2 cm (16.6 in.)
直徑
18.4 cm
過濾器直徑
142 mm
過濾面積
120 cm2
重量
12.3 kg (27.1 lb)
接頭
1/8 in. female NPT drain/vent connection
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
1/8 in. female NPT upstream port (for vent/relief)
運輸包裝
ambient
一般說明
如果您的废弃物样品含有非挥发性或半挥发性物质或金属,请使用此危险废弃物过滤系统进行分离、提取和过滤。该系统与美国环境保护署(EPA)合作开发,专为美国EPA浸提程序(EP)毒性试验和毒性特征浸出程序(TCLP)设计。该设备可分离废物样品的固相和液相,以进行分析。
特征 & 优点:
•包含带有PTFE涂层的内部支架,以防止重金属污染
•允许通过宽入口和可拆卸顶板轻松引入大体积样品
•以便于清洁
应用:
US EPA EP毒性试验和毒性特征浸出程序
YT31042HW危险废物过滤系统,142 mm
更换部件:
YY2214257手动旋钮
YY2004055 1-1/2 in. Tc硅胶垫圈
YY2004045夹具1-1/2 in. TC
YY2214265 O型环(2-251),硅胶
YY2214253 O型环(2-251),PTFE
YT3014257下排水支架,PTFE涂层
Yy2214251带帽支腿,3/16in. 扳手
YY2214252 142 mm支架手轮扳手
配件:
YY2004057垫圈,1-1/2 in.,PTFE涂层氟橡胶
XX6700035压力用管,1/2 in. I.D.
膜过滤器:
AP4014250不含粘合剂的玻璃纤维过滤器,AP40,142 mm
APFF14250不含粘合剂的玻璃纤维过滤器,APFF,142 mm
YT310RAHW旋转搅拌器