Key Documents
SYPK0SIX3
Milli-Q
SynergyPak®纯化柱
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
别名:
SynergyPak® 3 个纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
resin (Ion-Exchange Resin)
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SynergyPak®
基質
Macroporous
容量
26 g/L ion exchange capacity
相容性
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
一般說明
SynergyPak®滤芯设计用于在Synergy®系统中注入DI(无颗粒)水时产生超纯水。
该吸附模块采用了所有主要的纯化技术。作为最后一步,预处理的水在分配点通过去除对您的实验至关重要的痕量污染物进行纯化。
在系统维护期间,应定期更换精纯柱。
應用
纯化柱可将水中的离子污染物去除至痕量水平。
特點和優勢
  • “即插即用”设计,易于快速更换。
  • 需要低水平的自我维护。
  • 活性炭、离子交换和深层过滤技术可净化水。
法律資訊
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany