Key Documents
SCC010
Sigma-Aldrich
ReNcell VM永生化细胞试剂盒
ReNcell VM Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
别名:
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
生物源
human
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
ReNcell
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
運輸包裝
liquid nitrogen
一般說明
ReNcell VM试剂盒包含人神经祖细胞,用于培养人神经干细胞的优化维持培养基和冷冻培养基。 ReNcell VM永生化细胞(SCC008): ReNcell VM是一种永生化的人神经祖细胞系,具有易于分化为神经元和神经胶质细胞的能力。 ReNcell VM源自人胎脑的腹侧中脑区域。 通过用v-myc癌基因进行逆转录病毒转导而永生化,该细胞系在层粘连蛋白上以单层快速生长,倍增时间为20-30小时。 核型分析表明,即使经过长时间传代(>45代),ReNcell VM仍可在培养物中保留正常的二倍体核型。 ReNcell VM由ReNeuron Group plc开发,ReNeuron Group plc是一家专门将人体体干细胞用于治疗的生物技术公司。 在ReNeuron Group plc进行的实验中,ReNcell VM可以在体外分化为高水平的人多巴胺能神经元。此外,已证明从ReNcell VM分化的神经元具有电生理活性。 ReNcell VM可用于多种研究应用,例如神经毒性、神经发生、电生理学、神经递质和受体功能的研究。 ReNcell Vm细胞是按照法律和伦理的方式获得的,符合现行的当地知情同意程序。 ReNcell NSC维持培养基(SCM005):ReNcell神经干细胞(NSC)维持培养基是一种成分明确的无血清、无生长因子培养基,已针对ReNcell永生化的人神经祖细胞的生长和体外分化进行了优化。 当与FGF和EGF结合使用时,维持培养基将使ReNcell永生的VM和CX神经干细胞增殖。 从ReNcell NSC维持培养基中撤除生长因子将导致ReNcell永生化的神经祖细胞自发分化 ReNcell NSC冷冻培养基(SCM007):ReNcell NSC冷冻培养基经确认可与ReNcell永生化人神经祖细胞系CX(CHEMICON目录号SCC007)和VM(CHEMICON目录号SCC008)在无血清条件下使用ReNcell NSC维持培养基(CHEMICON目录号SCM005)进行培养。 优化的配方使用一致的冷冻保存和解冻和铺板后的高活力。
細胞系描述
神经干细胞
應用
研究类别
干细胞研究
成分
ReNcell VM永生化细胞系(目录号SCC008)
ReNcell NSC维持培养基(目录号SCM005)
ReNcell神经干细胞冷冻培养基(目录号SCM007)
品質
已经验证了每批ReNcell VM细胞的巢蛋白和Sox 2的高水平表达及其自我更新和多谱系分化能力(请参见数据表图)。 通过染色体扩散评估,细胞还显示出正常的核型,并且支原体测试为阴性。已对孕妇血液进行了HIV、HTLV、乙型和丙型肝炎筛查。
其他說明
根据产品文件中详述的“学术使用协议”的条款,本产品预期仅用于销售和销售给学术机构,以供内部学术研究使用。有关任何其他用途的信息,请联系licensing@emdmillipore.com。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
访问文档库
Differential development of neuronal physiological responsiveness in two human neural stem cell lines.
Donato, R; Miljan, EA; Hines, SJ; Aouabdi, S; Pollock, K; Patel, S; Edwards, FA; Sinden, JD
BMC Neuroscience null
实验方案
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.