Key Documents
MXRJ1000TA
Millipore
1000 L Power MIX 不锈钢推车,带温度传感器、ASME
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
高度
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
寬度
54.28 in. (1379 mm)
深度
56.88 in. (1444.6 mm)
重量
1490 lb (676 kg)