Key Documents
MISELPRRI
Millipore
MilliSentials实验室打印机色带
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
44102408
NACRES:
IA.22
直徑
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
品質等級
捲筒尺寸
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
相关类别
一般說明
MilliSentials 实验室打印机色带采用热转印油墨,能够承受极端温度和腐蚀性化学溶剂。
配合 MilliSentials 实验室标签系统一起使用
應用
实验室样品贴标
访问文档库
相关内容
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™实验室标签打印系统是一种成套实验室样品标记解决方案。标签简洁,不惧极端温度,让实验室标签变得从未如此简单。
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
查看所有结果