儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
包裝
pack of 50 tests
容量
2 mL
filling volume
2 mL
顏色
green
輸入
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH值
4.6±0.2 (25.0 °C)
應用
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
与用于分离真菌和酵母的其它培养基相比, M-绿色酵母菌和霉菌肉汤是一种较为复杂的配方。这种配方富含有助真菌良好生长的营养素。细菌生长受到酸性pH值的抑制。酪蛋白的酶消化和动物组织的酶消化产生了M-绿色酵母菌和霉菌肉汤中的氮、碳和氨基酸。酵母抽提物是维生素源。葡萄糖是真菌代谢的能量来源。磷酸钾作为缓冲剂。硫酸镁、硫胺素和淀粉酶(含有淀粉分解(淀粉)酶的混合物)提供必不可少的离子、矿物质和营养素。溴甲酚绿是pH指示剂,便于真菌菌落的观察和计数。由于溴甲酚绿扩散进入菌落(碱反应),菌落呈绿色。菌落的酸性终产物扩散进入培养基,进一步降低pH 并导致染料专为黄色(酸反应)。酵母菌产生绿色、不透明大型菌落。霉菌菌落呈绿色丝状
應用
M-绿色酵母菌和霉菌肉汤用于测试软饮料和其它饮料(如啤酒、瓶装水、苹果汁、软饮料、运动饮料和葡萄酒)中酵母和霉菌的生长。
特點和優勢
- 即用型液体安瓿培养基解决了微生物实验室中的许多问题,在这些实验室中,时间、设备,和训练有素的人员经常短缺。
- 可提供方便、单次检测的2 mL塑料安瓿,消除了玻璃安瓿的操作,避免了散装包装培养基造成的浪费和变质。
規格
培养时间:48–72小时
培养温度:28–32 °C
分析報告
QC 微生物
啤酒酵母 (ATCC 9763)
A.曲霉原为黑曲霉 (ATCC 16404 / WDCM 00053)
啤酒酵母 (ATCC 9763)
A.曲霉原为黑曲霉 (ATCC 16404 / WDCM 00053)
目标微生物:酵母菌和霉菌(按 pH 值选择)
酵母菌产生绿色、不透明大型菌落。霉菌菌落呈绿色丝状
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
Williams and Wilkins (1985)