材料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質等級
描述
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
14 cm (5.3 in.)
長度
22 cm (8.5 in.)
過濾面積
0.027 m2
雜質
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
39-69 mg/m2
輸入
sample type liquid
傅導性
3.64 – 10.5 μS/cm
過濾器等級
B1HC
運輸包裝
ambient
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MB1HC027H1 以高容量 POD 的形式供货,尺寸为 14 cm(H)x 22 cm(L),过滤面积为 0.027 m2。
这种 B1HC 介质系列通过梯度密度基质提供最佳性能,非常适合切向流过滤后二次澄清或深度过滤或离心应用。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
这种 B1HC 介质系列通过梯度密度基质提供最佳性能,非常适合切向流过滤后二次澄清或深度过滤或离心应用。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
特點和優勢
- 低滞留体积提高了产品良率
- 广泛的介质类型提供单层和多层产品
- Millistak+® HC双重作用介质改善了预过滤和压缩澄清
- 灵活的模块化格式提供从5到12,000升或更高的可扩展性
- 专利一次性设计消除了壳体、CIP或清洁验证的需要
- 独立式Pod过滤器保护操作员免受生物危害
- 坚固的结构易于使用和设置
- 小尺寸便于在狭窄的空间中使用
規格
过滤器级别:B1HC
準備報告
灭菌方法
在123 ºC下进行60分钟的1个高压灭菌循环
在123 ºC下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析報告
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany