Key Documents
MAB858-3F
Sigma-Aldrich
抗-RSV抗体,核蛋白,克隆号130-12H,FITC偶联物
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
别名:
RSV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
生物源
mouse
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
130-12H, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2aκ
運輸包裝
wet ice
一般說明
RSV是一种不稳定的副粘病毒,在组织培养中产生人类细胞的特征性融合-合胞体效应。已经鉴定出两种亚型A和B。亚型B的特征是该病毒的无症状株。更严重的临床疾病涉及亚型A株。
特異性
核蛋白,42-44kD
免疫原
呼吸道合胞病毒A2
應用
ELISA,间接免疫荧光法
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
使用该抗RSV抗体(核蛋白,克隆号130-12H,FITC偶联)检测呼吸道合胞病毒,经验证可用于ELISA & IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
纯化,FITC偶联。 液体形式,含0.02M PB、0.25M NaCl、0.1%叠氮化钠
儲存和穩定性
2-8ºC下储存
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Ricardo S Cardoso et al.
mBio, 11(5) (2020-10-01)
Human respiratory syncytial virus (HRSV) envelope glycoproteins traffic to assembly sites through the secretory pathway, while nonglycosylated proteins M and N are present in HRSV inclusion bodies but must reach the plasma membrane, where HRSV assembly happens. Little is known