Key Documents
MAB1982
Sigma-Aldrich
抗整联蛋白α 6抗体,克隆MA6
clone MA6, Chemicon®, from rat
别名:
CD49f
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MA6, monoclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG2κ
適合性
not suitable for Western blot
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGA6(3655)
特異性
与层粘连蛋白受体α-β-1和α-β-4 复合物反应。
應用
冰冻组织切片的免疫沉淀、流式细胞术、免疫组织化学。该产品在蛋白质印迹中不可检测α6蛋白,因为该表位最可能涉及α 6 和β 1整联蛋白亚基。该产品不可阻止α6 整联蛋白介导的细胞与层粘连蛋白的粘附。通过MA6 激活的整联蛋白信号转导特性还尚未被表征。以10E6细胞当量的裂解液中进行VLA-6的免疫沉淀需要2 μg MA6。流式细胞术的推荐浓度- 10 μg/mL,冰冻组织切片染色- 20 μg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
采用MA6 测试表达6种整联蛋白的细胞系包括:小鼠骨髓源性肥大细胞、黑色素瘤细胞系B16F1、鳞状细胞癌SCC-VII、成纤维细胞系NIH-3T3、脾脏T淋巴细胞、胸腺细胞和各种T细胞系。
该抗整联蛋白α6抗体(克隆MA6)经验证可用于FC、IC、IH、IP检测整联蛋白α6。
外觀
形式:纯化
溶于含0.25M NaCl和0.1%叠氮化钠的0.02M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)的液体。
儲存和穩定性
可在+2-8°C保存长达12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Saptarshi Biswas et al.
Development (Cambridge, England), 149(17) (2022-09-14)
Neurovascular unit and barrier maturation rely on vascular basement membrane (vBM) composition. Laminins, a major vBM component, are crucial for these processes, yet the signaling pathway(s) that regulate their expression remain unknown. Here, we show that mural cells have active