文件
JGWP04700
Millipore
Omnipore滤膜
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
PTFE膜滤器,孔径0.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
Omnipore
參數
130 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
65 μm
孔徑
0.2 μm pore size
80 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的 Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支撑网粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“ FHUP”的货号非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:JGWP
應用
  • 水溶液的过滤
  • 澄清酸和碱溶液
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
查看所有结果