材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
特點
hydrophobic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
起泡點
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3