文件
GF003
Sigma-Aldrich
人重组成纤维细胞生长因子碱性蛋白
别名:
β-FGF, FGF-2, bFGF, 肝素结合生长因子2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
雜質
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
在大肠埃希菌中表达
碱性成纤维细胞生长因子(FGF-b)是一种肝素结合生长因子,可刺激多种细胞(包括间充质细胞,神经外胚层细胞和内皮细胞)的增殖。 FGF-b还在体内发挥有效的血管生成活性。 人FGF-b是一种含有155个氨基酸残基的17.2 kDa的蛋白。
碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)是一种肝素结合生长因子,可刺激多种细胞(包括间充质细胞,神经外胚层细胞和内皮细胞)的增殖。 bFGF还在体内发挥有效的血管生成活性。 人bFGF是一种含有155个氨基酸残基的17.2 kDa的蛋白。Xu等人证明bFGF可与BMP拮抗剂头蛋白协同作用,在无饲养层的条件下维持人胚胎干(hES)细胞的未分化增殖。 GF003-AF是在没有基于动物的成分的情况下开发的,可用于hES细胞在无饲养层,无动物的培养系统中的培养。
應用
对于大多数体外应用,bFGF在0.1至10.0 ng/mL的浓度范围内发挥其生物学活性。 响应细胞包括(部分列表): 内皮细胞,间充质细胞。 根据培养的方法,人ES细胞所需的浓度在4到100 ng/mL的范围内。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
碱性成纤维细胞生长因子(FGF-b)是一种肝素结合生长因子,可刺激多种细胞(包括间充质细胞,神经外胚层细胞 & 内皮细胞)的增殖。
聯結
FA009-1
外觀
从0.7 mg/mL的5mM Tris溶液(pH 7.6)和150mM NaCl溶液中冻干。
儲存和穩定性
将冻干物料保持在-20℃,直至标签上注明的失效日期。
一般应用:
快速旋转后,在0.1 M磷酸盐缓冲液(pH值6.8)中复溶至0.1-1.0 mg/mL的浓度。 复溶b
分析報告
与标准品相比,Chemicon′s 人FGF-b具有完全的生物活性。 ED50是通过表达FGF受体的NIH3T3细胞对胸苷摄取的剂量依赖性刺激来确定的。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle