Key Documents
EX0240
Supelco
乙酸乙酯
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-500-4
等級
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
雜質
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.2% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.003%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX0240P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0009meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup