Key Documents
CR03N11HH1
Millipore
Polygard® CR 小规模囊式过滤器 3.0 µm
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
别名:
Polygard® CR 小规模囊式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polygard
長度
11.8 cm (4.6 in.)
外徑
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
柱標稱長度
4.6 in. (11.8 cm)
孔徑
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
輸入
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
cultured stem cell(s)
sample type beer
sample type wine
sample type liquid
sample type food(s)
接頭
1/4 in. inlet/outlet hose barb
應用
industrial qc (product testing)
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Polygard® CR小规模囊式过滤器是公称孔径滤器,专用于去除液体和气体中的微粒。Polygard-CR过滤介质的梯度密度深层结构为滤器带来了最大的过滤载量,3.0μm孔径和全聚丙烯结构的析出水平低,具有广泛的化学兼容性。
经典应用
Polygard-CR高效囊式滤器采用梯度密度的聚丙烯介质,广泛用于饮料行业的液体和气体过滤,保护下游更紧密的滤器。
合规性
经获认可的认证机构审核,Polygard® CR小规模囊式过滤器的设计、开发和生产均严格遵从ISO 9000质量体系标准,每件产品均附有质量标准证书(CoQ)。每个滤芯均提供验证手册支持,满足合规要求。
每个过滤器均带特征标记,方便溯源和识别。
有多种规格可供选用
Polygard CR滤器提供各种过滤面积选择,满足各种应用需求。 还提供多种进出口连接方式,方便适配现有滤器外壳。小规模囊式过滤器可作为选择工具,评估适合工艺流体澄清的几种介质构造。
通过选择最适合的介质构造,使滤器的滞留体积降至最低。
法律資訊
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany