Key Documents
ABN1474
Sigma-Aldrich
抗-RNF213
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF213, EC:2.3.2.27, ALK lymphoma oligomerization partner on chromosome 17, Mysterin, RING finger protein 213, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF213
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RNF213(57674)
一般說明
E3泛素-蛋白连接酶RNF213(UniProt:Q63HN8;又称 EC:2.3.2.27,17号染色体上的ALK淋巴瘤寡聚化伴侣,Mysterin,环指蛋白213,环型E3泛素转移酶RNF213)由人的RNF213(又称ALO17,C17orf27,KIAA1554,KIAA1618,MYSTR)基因(基因ID:57674)编码。RNF213是一种广泛表达的同源寡聚胞质蛋白,参与血管发育中的非典型Wnt信号通路。它通过介导RSPO3下游FLNA和NFATC2的泛素化和降解而起作用,从而抑制非典型Wnt信号通路,促进血管退化。其活性由促炎细胞因子诱导。RNF213包含一个锌指结构域(aa 3997-4036),这是其泛素蛋白连接酶活性所必需的。它还包含一个与ATPase活性相关的AAA域。已经描述了通过选择性剪接产生的RNF213的四种亚型。RNF213基因的突变与烟雾病2(MYMY2)疾病有关,MYMY2是一种进行性脑血管病,可导致短暂性脑缺血发作和/或脑梗死,侧支血管破裂可引起颅内出血。
特異性
该兔多克隆抗体可检测人细胞中的E3泛素蛋白连接酶RNF213。它靶向C末端一半15个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于E3泛素蛋白连接酶RNF213 C末端一半的15个氨基酸。免疫原序列在亚型1、2和4中是保守的。
表位:未知
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:250稀释液在人大脑皮层和人肾组织切片中检测到RNF213。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL代表性批次在用3XFLAG RNF213 Wt转染的10 µg HEK293细胞中检测到RNF213。
抗RNF213,目录号ABN1474,是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向E3泛素-蛋白连接酶RNF213,已被测试用于免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对HUVEC裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体可在10 µg的HUVEC裂解液中检测到RNF213。
標靶描述
观察分子量为〜590 kDa;计算分子量为591.41 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。