Key Documents
ABF114
Sigma-Aldrich
抗-MSR1/CD204抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Macrophage scavenger receptor types I and II, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, Scavenger receptor class A member 1, CD204
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MSR1(4481)
一般說明
巨噬细胞清道夫受体(MSR)是膜糖蛋白,可介导多种带负电荷的大分子的识别和摄取。这些受体有两种类型,在C端区域不同。MSR在清除多种大分子方面具有关键作用,包括修饰的脂蛋白,晚期糖基化终末(AGEs)产物和淀粉样β蛋白(Aβ)。虽然MSR的正常作用与细胞粘附和宿主防御机制有关,但它也与阿尔茨海默′病(AD)中动脉粥样硬化和Ab沉积的发展有关。载脂蛋白E基因4个等位基因与AD风险增加相关的观察结果,引发了对AD患者脑脂蛋白代谢的研究。已经发现I型MSR在小胶质细胞和Mato细胞上表达,但在星形胶质细胞或神经元上不表达。在AD脑中,与老年斑相关的小胶质细胞强烈表达I型MSR。由于老年斑中含有AGEs,AGEs是自由基的来源,可能导致大脑的氧化损伤,因此MSR可能在介导AGEs的内吞作用中起作用。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人MSR1/CD204的胞外域。
表位:细胞外结构域
應用
抗MSR1/CD204是用于WB,FC的针对MSR1/CD204的抗体。
流式细胞分析:代表性批次的1.0 µg该抗体在1X10E6 K562骨髓性白血病细胞中检测到MSR1/CD204。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹对 THP-1 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg THP-1细胞裂解液中检测到MSR1/CD204。
標靶描述
观察值〜42&〜49 kDa。该抗体预计可与MSR1/CD204的全部亚型(亚型1-~49 kDa、亚型2-~40 kDa和亚型3-~42 kDa)发生交叉反应。
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1