純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
一般說明
色氨酸羟化酶1/TPH1,也称为色氨酸5-羟化酶1,也称为色氨酸5-单加氧酶1,由基因TPH1/TPH/TPRH/TRPH编码,是从L-色氨酸合成5-羟色胺所需的重要生物合成酶。 TPH1负责将-OH基团IP添加到5-羟色氨酸中,这是5-羟色胺合成中的初始和速率限制步骤。5-羟色胺是一种神经递质,对大脑有抗抑郁作用的效应。TPH1的活性也受到磷酸化的调节。蛋白激酶A负责TPH1的磷酸化,并有助于调节其在神经元中的活性。TPH1主要在表达5-羟色胺的组织中表达,例如大脑,松果体和CNS,但也可以在皮肤和肠组织中发现。
免疫原
对应于大鼠色氨酸羟化酶1/TPH1 C末端的KLH偶联线性肽。
表位:C端
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50-500稀释液在小鼠胰腺和小鼠结肠组织中检测到色氨酸羟化酶1/TPH1。
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在小鼠小脑和小鼠大脑皮层组织中检测到色氨酸羟化酶1/TPH1。
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在小鼠小脑和小鼠大脑皮层组织中检测到色氨酸羟化酶1/TPH1。
研究子类别
发育信号转导
发育信号转导
研究类别
神经科学
神经科学
经验证,该抗色氨酸羟化酶1/TPH1抗体可用于免疫印迹法 & IHC(石蜡)检测色氨酸羟化酶1/TPH1。
品質
通过蛋白质印迹法对P815细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg P815细胞裂解液中检测到色氨酸羟化酶1/TPH1。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg P815细胞裂解液中检测到色氨酸羟化酶1/TPH1。
標靶描述
观测值〜51 kDa
聯結
替代品:AB15570
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Brain, behavior, and immunity, 60, 333-345 (2016-09-21)
Serotonergic neurons of the raphe nucleus regulate sleep, mood, endocrine function, and other processes that mature during adolescence. Alcohol abuse and binge drinking are common during human adolescence. We tested the novel hypothesis that adolescent intermittent ethanol exposure would alter