AB15322
抗烟碱型乙酰胆碱受体α4抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha 4 (neuronal), Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, rat, mouse
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CHRNA4(1137)
一般說明
烟碱型乙酰胆碱受体,或称nAChR,是胆碱能受体,在某些神经元的质膜中形成配体门控性离子通道( ligand-gated ion channel)。nAChR 通过结合神经递质乙酰胆碱(ACh)而激发,并由烟碱开启。在结合ACh后,nAChR通过构象的广泛变化作出反应,这种构象影响所有亚基并导致质膜上离子传导通道的开启。nAChR存在于体内许多组织中:神经元受体位于中枢神经系统和周围神经系统;神经肌肉受体存在于体肌的神经肌肉连接头(neuromuscular junction)。神经元AChR由两种不同亚基组成:α (α)和β(β)。
特異性
该抗体可识别烟碱型乙酰胆碱受体α4。
免疫原
表位:胞外结构用
该抗体是以选自烟碱型乙酰胆碱受体α4残基的KLH偶联合成肽免疫的兔中产生的。
應用
使用经过验证可用于WB的烟碱型乙酰胆碱受体 α4检测烟碱型乙酰胆碱受体 α4。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
神经科学
品質
已通过蛋白质印迹在大鼠e16脑裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:: 该抗体的1:1,000 稀释液在10 µg大鼠e16脑裂解物中检测到烟碱型乙酰胆碱受体α 4。
蛋白质印迹分析:: 该抗体的1:1,000 稀释液在10 µg大鼠e16脑裂解物中检测到烟碱型乙酰胆碱受体α 4。
標靶描述
大约55 kDa
外觀
抗原亲和纯化
纯化兔多克隆血清,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C 可最多冷藏保存12个月。
分析報告
对照
大鼠 e16脑裂解物
大鼠 e16脑裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1