Key Documents
8.53019
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
别名:
Boc-Lys(Fmoc)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H32N2O6
CAS号:
分子量:
468.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI 密鑰
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于制备通过 Boc SPPS 的赖氨酸侧链修饰的肽的合成嵌段。可在 DMF 中可用哌啶去除 Fmoc 基团。
相关方案和技术文章
用于Boc SPPS的裂解和去保护方案
聯結
替代品:04-12-0069
分析報告
颜色(肉眼观察):白色至灰白色
外观(肉眼观察):粉末
同一性(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.5%(a/a)
纯度(TLC(011A)): ≥ 98%
纯度(TLC(0811)): ≥ 98%
纯度(HPLC): ≥ 99.0%(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF中):通过测试
含量(酸度): ≥ 98.0 %
水(K.F.): ≤ 1.0 %
要查看用于Novabiochem®产品TLC的溶剂系统,请点击这里
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2