Key Documents
8.51006
Sigma-Aldrich
HBTU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
别名:
HBTU
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16F6N5OP
CAS号:
分子量:
379.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
423-020-5
NACRES:
NA.22
product name
HBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
製造商/商標名
Novabiochem®
pH值
4.1 (1.6 g/L in H2O)
mp
250 °C
溶解度
1.6 g/L
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H16N5O/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16/h5-8H,1-4H3/q+1
InChI 密鑰
CLZISMQKJZCZDN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
TBTU和HBTU是固相和溶液相多肽合成中最常用的两种原位活化试剂 [1,2,3,4,5,6,7,8,9]。这些试剂提供的反应性类似于对称酸酐和BOP [1]。耦合顺利进行,甚至可以通过添加HOBt来提高速率 [2,4,5,6]。除了具有高反应性外,TBTU和HBTU还显示出在片段缩合和DMAP催化的精氨酸衍生物酯化过程中限制对映体化 [3]。HBTU 和 TBTU 之间的对比实验表明,反荷离子对偶联率或对映体化水平没有影响 [1]
相关方案和技术文章
偶联剂选择指南
参考文献
[1] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
[2] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
[3] D. Ambrosius, et al. (1989) Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 370, 217.
[4] C. G. Fields, et al. (1991) Pept. Res., 4, 95.
[5] A. G. Beck-Sickinger, et al. (1991) Pept. Res., 4, 88.
[6] G. E. Reid, et al. (1992) Anal. Biochem., 200, 301.
[7] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & 第一届固相合成创新视角国际研讨会′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., 伯明翰, 1990, pp. 241.
[8] P. A. Baybayan, et al. in ′肽化学 & 生物与加工. 第12届美国肽研讨会′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, 莱顿, 1992, pp. 566.
[9] J. J. Dudash, et al. (1993) Synth.Commun., 23, 349.
應用
  • 利用HBTU合成喹啉类衍生物:一项研究强调使用HBTU作为合成喹诺啉衍生物的刘易斯酸催化剂,提出了温和和绿色的方案(Popatkar and Meshram, 2020)。
  • 羧酸至苯并咪唑的高效转化:详细介绍HBTU催化方法,通过一锅策略将羧酸转化为苯并咪唑(Barasa and Yoganathan, 2018)。
  • 丙二酰糖缀合物的合成:讨论了HBTU在糖缀合物合成中的使用,并比较了其与其他试剂的效率(Nörrlinger et al., 2016)。
聯結
替代品:01-62-0010
分析報告
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):明显可溶
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem®可提供大量的偶联剂用于原位活化。原位活化试剂易于使用 - 即使是利用空间位阻氨基酸,并且它们的使用通常没有副反应。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
查看所有结果