Key Documents
8.41025
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
for synthesis
别名:
Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O4
CAS号:
分子量:
168.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
204-466-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
208-210 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 212 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2