化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
115 °C (decomposition)
轉變溫度
flash point 122 °C
溶解度
62.5 g/L
體積密度
310 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1