自燃溫度
>360 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
密度
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1