Key Documents
8.21233
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苯酚
for synthesis
别名:
4-甲氧基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2
CAS号:
分子量:
124.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-769-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.009 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
421 °C
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
轉變溫度
flash point 131 °C
溶解度
40 g/L
密度
1.55 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 开发电化学免疫传感器:4-甲氧基苯酚因其优良的电化学性质可用于开发高灵敏度免疫传感器,表明它基于传感器技术的生物医学应用(Park et al., 2022)。
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 54 °C
熔化范围(上限值): ≤ 57 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1