文件
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
别名:
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4SO3Na
CAS号:
分子量:
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
211-522-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
mp
>300 °C
溶解度
soluble 818 g/L
密度
1.55 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
932.0 °F - closed cup
閃點(°C)
500 °C - closed cup