文件
8.20871
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
for synthesis
别名:
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
68.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
205-487-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
30-50 °C
效力
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
分析報告
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup