文件
8.18652
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
别名:
2,4-Dihydroxybenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
CAS号:
分子量:
214.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
205-029-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
體積密度
750 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI 密鑰
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
257.0 °F
閃點(°C)
125 °C