Key Documents
8.08384
Sigma-Aldrich
DL-Tropic acid
for synthesis
别名:
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
166.17
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
208-465-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
115-118 °C
溶解度
20 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2