主要文件
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
别名:
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl4Si
CAS号:
分子量:
169.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352307
EC索引号:
233-054-0
NACRES:
NA.22
蒸汽压
257 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
1 (5 g/L in H2O)
沸点
57 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1