Key Documents
8.02650
Sigma-Aldrich
Crotonic acid
for synthesis
别名:
Crotonic acid, ß-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOOH
CAS号:
分子量:
86.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-533-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.25 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
500 °C
效力
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
mp
70-73 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
體積密度
543 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
InChI 密鑰
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup