Key Documents
8.01068
Sigma-Aldrich
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
别名:
Aluminium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AlBr3
CAS号:
分子量:
266.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-779-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 81 °C)
品質等級
形狀
crystals
效力
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250-270 °C/1013 hPa
mp
97.5 °C
密度
3.2 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3