文件
8.00086
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
for synthesis
别名:
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OOC(CH2)4COOC2H5
CAS号:
分子量:
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
205-477-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
mp
-19.8 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup