Key Documents
5.89588
Sigma-Aldrich
邻二甲苯
97%, anhydrous
别名:
1,2-二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
NACRES:
NA.22
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
自燃溫度
867 °F
expl. lim.
7 %
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解度
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32.0 °C - closed cup