主要文件
5.08321
Sigma-Aldrich
二氢乳清酸脱氢酶抑制剂,Brequinar
别名:
二氢乳清酸脱氢酶抑制剂,Brequinar, 6-氟-2-(2ʹ-氟-1,1ʹ-联苯-4-基)-3-甲基-4-喹啉-羧酸钠,NSC 368390,DuP 785
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H14F2NNaO2
CAS号:
分子量:
397.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
效能
12 nM IC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].Fc1c(cccc1)c2ccc(cc2)c3nc4c(c(c3C)C(=O)[O-])cc(cc4)F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;/h2-12H,1H3,(H,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
PZOHOALJQOFNTB-UHFFFAOYSA-M
一般描述
一种具有免疫抑制和抗肿瘤特性的喹啉羧酸衍生物。通过阻断哺乳动物线粒体二氢乳清酸脱氢酶(DHODH;IC50=12 nM)的活性抑制嘧啶合成。不影响非哺乳动物物种中的DHODH。 还报告可抑制粘附分子的糖基化。 增强U1690小细胞肺癌细胞对TRAIL诱导的凋亡的敏感性,并协同增强阿霉素(~100µM)的抗肿瘤作用。
生化/生理作用
主要靶标
DHODH
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
He, T. et al. 2013.Oncogene32, in press.
Hurt, D.E., et al. 2006.Bioorg.Med. Chem. Lett.16, 1610.
Schnellrath, L. et al. 2011.Int. J. Antimicrob.Agents.38, 435.
Batt, D.G., et al. 1995.Bioorg.Med. Chem. Lett.14, 1549.
Allison, A., et al. 1993.Transplantation Proc.25, 67.
Cramer, D. et al. 1992.Transplantation.53, 303.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3