liquid
比活性
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
包裝
pkg of 50 mIU
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
異物活動
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
儲存溫度
2-8°C
一般說明
在大肠埃希菌中表达的重组肺炎链球菌 β1,4-半乳糖苷酶。催化非还原性末端β1,4-连接半乳糖的水解。尚不知道该酶可裂解取代的或分支的半乳糖。被附着在倒数第二个糖上的岩藻糖抑制。
注意:1 mU = 1毫单位。
應用
推荐的反应缓冲液:50 mM磷酸钠缓冲液,pH 6.0
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 5.0下每分钟催化从对硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷释放1.0 µmol对硝基苯酚的酶量。
外觀
在25 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,pH 7.5中。无菌溶液。
其他說明
Kierman, U.A., et al. 2004.Proteomincs4, 1825.
Prime, S., et al. 1996.J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993.Annu.Rev. Biochem.62, 65.
Prime, S., et al. 1996.J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993.Annu.Rev. Biochem.62, 65.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2