Key Documents
203783
Sigma-Aldrich
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸,环己基铵盐
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
别名:
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸,环己基铵盐, X-GlcA,X-Gluc,BCIG,BCI-β-D-葡萄糖醛酸,BCI-glucuro,X-Glucuro,CHA-X-Gluc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H26BrClN2O7
CAS号:
分子量:
521.79
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸,环己基铵盐, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
soluble (2% in DMF)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
β-葡萄糖醛酸酶的底物,在酶水解后产生不溶的强烈靛蓝发色团(615 nm)。可用于各种应用,包括用于细菌检测系统(例如大肠埃希菌)。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Jefferson, R.A., et al. 1986.Proc.Natl.Acad.Sci. USA83, 8447.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1