Key Documents
1.93667
Supelco
六氰基铁酸钾(III)
EMPLURA®
别名:
Potassium hexacyanoferrate(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3[Fe(CN)6]
CAS号:
分子量:
329.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI 密鑰
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2