Key Documents
1.93637
Supelco
碳酸氢钠
EMPLURA®
别名:
小苏打
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHCO3
CAS号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1