Key Documents
1.93211
Supelco
无水碳酸钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
mp
851 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
包裝
1.93211.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93211.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93211.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.