文件
17-700
Sigma-Aldrich
Magna RIP®RNA结合蛋白质免疫沉淀试剂盒
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
别名:
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, Magnetic RIP kit, RIP Kit, RNA Immunopreciptation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質等級
製造商/商標名
Magna RIP®
Upstate®
技術
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
運輸包裝
dry ice
相关类别
一般說明
基因调控在复杂的细胞过程(如发育、分化和细胞对环境变化的反应)中起着至关重要的作用。除了转录因子对基因表达的转录调控外,细胞还利用转录后调控机制。这些机制中的一种涉及使用某些 RNA 结合蛋白(RBP)来临时并协调地调节功能相关基因
产物的 mRNA 翻译速率。尽管转录因子对基因表达的调控已经随着时间的推移而得到了深入的研究,但 RBP 对 mRNA 的转录后调控以及非编码 RNA 在该过程中的作用是一个有待深入探索的较新的领域。
广泛应用的ChIP(染色质免疫沉淀)试验,能够在体内细胞环境中识别DNA结合蛋白的DNA靶标。与之类似,RNA结合蛋白免疫沉淀(RIP)可用于识别与特定细胞核或细胞浆结合蛋白相关的特定RNA分子(包括多种类型)。这些实验涉及RNA结合蛋白的内源性复合物的免疫沉淀,以及与此RNA结合蛋白有关的任何RNA种类的共同分离。 这些 RNA 种类的纯化实现了mRNA(以及与其相关的潜在非编码 RNA)的考察和鉴定,并且可以采用下游应用直接测量,包括定量逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)、微阵列分析(RIP-chip )和基于“深度测序”或第二代测序的平台 (RIP-Seq)。
特点 & 优点:
-蛋白 A/G 磁珠,经过优化可结合核酸-蛋白免疫复合物
-RNAse 抑制剂和无 RNAse 试剂
-阴性对照
應用
研究类别
表观遗传学&核功能
包裝
RIP试剂盒检测能力:12次RNA结合蛋白质免疫沉淀检测
成分
蛋白 A/G磁珠
RIP 洗涤缓冲液
RIP裂解缓冲液
0.5 M EDTA
10% SDS
盐溶液 I
盐溶液 II
沉淀增强剂
正常小鼠IgG
纯化兔IgG
蛋白酶抑制剂混合液
RNase 抑制剂
蛋白酶 K(10 mg/mL)
无核酸酶水
外觀
两个盒子包含进行12次独立的RNA结合蛋白免疫沉淀反应所需的所有试剂。
儲存和穩定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存6个月。
法律資訊
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
访问文档库
Ribonomics: identifying mRNA subsets in mRNP complexes using antibodies to RNA-binding proteins and genomic arrays.
Tenenbaum, Scott A, et al.
Methods, 26, 191-198 (2002)
Active stabilization of human endothelial nitric oxide synthase mRNA by hnRNP E1 protects against antisense RNA and microRNAs.
Ho, JJ; Robb, GB; Tai, SC; Turgeon, PJ; Mawji, IA; Man, HS; Marsden, PA
Molecular and cellular biology null
Cold-inducible RNA-binding protein (CIRP) regulates target mRNA stabilization in the mouse testis.
Xia, Z; Zheng, X; Zheng, H; Liu, X; Yang, Z; Wang, X
Febs Letters null
Cloning of the quail PIWI gene and characterization of PIWI binding to small RNAs.
Chen, R; Chang, G; Zhang, Y; Dai, A; Ma, T; Li, J; Zhai, F; Hua, D; Xia, M; Chen, G
Testing null
RNA processing and modification protein, carbon catabolite repression 4 (Ccr4), arrests the cell cycle through p21-dependent and p53-independent pathway.
Yi, X; Hong, M; Gui, B; Chen, Z; Li, L; Xie, G; Liang, J; Wang, X; Shang, Y
The Journal of Biological Chemistry null